422625
KLF5 Inhibitor, CID 5951923
The KLF5 Inhibitor, CID 5951923 controls the biological activity of KLF5.
Synonym(e):
KLF5 Inhibitor, CID 5951923, 2-((1,1-Dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)(methyl)amino)-2-oxoethyl-(2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O7S/c1-17(14-7-8-26(23,24)11-14)15(19)10-25-16(20)6-5-12-3-2-4-13(9-12)18(21)22/h2-6,9,14H,7-8,10-11H2,1H3/b6-5+
InChIKey
URVRJYLSUVXWBC-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable