Wichtige Dokumente
420360-M
Millipore
KMO-Inhibitor I, Ro 61-8048
The KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, also referenced under CAS 199666-03-0, controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
KMO-Inhibitor I, Ro 61-8048, Kynurenin-3-Hydroxylase-Inhibitor I, Ro 61-8048, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzolsulfonamid, Kynurenin-3-Monooxygenase-Inhibitor I, Ro 61-8048, Dimethoxy-nitrophenyl-thiazolyl-benzolsulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 12.5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
InChIKey
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiazolylbenzolsulfonamid-Verbindung, die als potenter, kompetitiver und reversibler Inhibitor der Kynurenin-3-Monooxygenase-Aktivität wirkt (Ki = 4,8 nM; IC50 = 37 nM). Gemäß Berichten erhöht es die zirkulierenden Spiegel von Kynurensäure (KYNA), einem Antagonisten exzitatorischer Aminosäurerezeptoren, reduziert reaktive Sauerstoffspezies [ROS] sowie den neuronalen Verlust und erhöht die Überlebensrate in verschiedenen neuronalen Krankheitsmodellen. Ein oral bioverfügbarer KMO-Inhibitor II, JM6, ein Prodrug von Ro 61-8048, ist ebenfalls erhältlich (Katalognr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-420361">;420361<;/A>;).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Campesan, S., et al. 2011. Chem. Biol.21, 961.
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Giorgini, F., et al. 2005. Nat. Genet.37, 526.
Cozzi, A.,. et al. 1999. J. Cereb. Blood Flow Metab.19, 771,
Rover, S., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 4378.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3