Alle Fotos(1)
Key Documents
400086
Sigma-Aldrich
HIF-Inhibitor VI
The HIF-1 Inhibitor, NSC-134754 controls the biological activity of HIF-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
HIF-Inhibitor VI, NSC-134754
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O2
Molekulargewicht:
418.57
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
brown
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Emetan-Derivat, das die HIF-1-Aktivität in Luciferase Reporter Assays selektiv um 73 % reduziert und die HIF-1α;-Proteininduktion in Reaktion auf DFX, Hypoxie und IGF-1 in U2OS-HRE-luc-Zellen bei 10 µ;M blockiert, ohne das Zellwachstum signifikant zu hemmen. Des Weiteren blockiert es nachweislich den durch IGF-1 induzierten HIF-1α; in menschlichen HCT116-Kolonkarzinomzellen vollständig.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Chau, N.M., et al. 2005. Cancer Res.65, 4918.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable