3730-OP
Dextransulfat
OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.28
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
haze-free tan to yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen:
DNase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: Nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
DNase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: Nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2