Wichtige Dokumente
371818
Sigma-Aldrich
G-Proteinβγ-bindendes Peptid, mSIRK
A cell-permeable, N-myristoylated G-protein βγ selective binding peptide that disrupts the interaction between α and βγ subunits and promotes the α subunit dissociation without stimulating nucleotide exchange.
Synonym(e):
G-Proteinβγ-bindendes Peptid, mSIRK
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C93H150N20O25
Molekulargewicht:
1948.31
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables, N-myristoyliertes G-Protein-β;γ;-selektives Bindungspeptid, das die Wechselwirkung zwischen den Untereinheiten α; und β;γ; stört und die Dissoziation der α;-Untereinheit fördert, ohne den Nukleotidaustausch zu stimulieren. Führt Berichten zufolge zu einer schnellen Aktivierung von ERK1/2 (EC50 ~2,5–5 µ;M) in RASM-Zellen (arterielle Glattmuskelzellen der Ratte) und Rat2-Zellen. Fördert die Phosphorylierung von JNK- und p38 MAP-Kinase. Verstärkt zudem die Aktivität von Phospholipase C und führt zu einer Ca2+-Freisetzung aus intrazellulären Speichern.
Ein zellpermeables, N-myristoyliertes G-Protein-β;γ;-selektives Bindungspeptid, das die Wechselwirkung zwischen den Untereinheiten α; und β;γ; stört und die Dissoziation der α;-Untereinheit fördert, ohne den Nukleotidaustausch zu stimulieren. Führt nachweislich zu einer schnellen Aktivierung von ERK1/2 (EC50 ~2,5–5 µ;M) in arterielle Glattmuskelzellen der Ratte und Rat2-Zellen. Fördert zudem die Phosphorylierung von JNK- und p38 MAP-Kinase sowie von Phospholipase C und führt zu einer Ca2+-Freisetzung aus intrazellulären Speichern. Die Negativkontrolle ist ebenfalls erhältlich (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-371820&;#124;[/islink]">;371820<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
EC50 ~ 2,5–5 µ;M bei der Aktivierung von ERK1/2 in arteriellen Glattmuskelzellen der Ratte und Rat2-Zellen
Primärziel
N-myristoylierte G-Protein-β;γ;-selektive Bindung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Myr-N-Ser-Ile-Arg-Lys-Ala-Leu-Asn-Ile-Leu-Gly-Tyr-Pro-Asp-Tyr-Asp-OH
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable