Wichtige Dokumente
371725
Sigma-Aldrich
GPR43 (FFA2)-Agonist
The GPR43 (FFA2) Agonist controls the biological activity of GPR43. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
GPR43 (FFA2)-Agonist, (S)-2-(4-chlorphenyl)-3,3-dimethyl-N-(5-phenylthiazol-2-yl)butanamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21ClN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Phenylacetamid-Verbindung, die als allosterischer Agonist von FFA2 (GPR43) fungiert und eine Linksverschiebung der Acetat-Dosis-Wirkungs-Kurve (IC50 = 0,7 µ;M) sowie eine Wirksamkeit von 111 % im Vergleich zu Acetat in hFFA2 Forskolin-induzierten cAMP-Assays zeigt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, Y., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 493.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
José Luís Fachi et al.
The Journal of experimental medicine, 217(3) (2019-12-27)
Antibiotic-induced dysbiosis is a key predisposing factor for Clostridium difficile infections (CDIs), which cause intestinal disease ranging from mild diarrhea to pseudomembranous colitis. Here, we examined the impact of a microbiota-derived metabolite, short-chain fatty acid acetate, on an acute mouse
Yongguo Li et al.
Cell reports, 29(12), 4099-4113 (2019-12-19)
Recruitment of brite/beige cells, known as browning of white adipose tissue (WAT), is an efficient way to turn an energy-storing organ into an energy-dissipating one and may therefore be of therapeutic value in combating obesity. However, a comprehensive understanding of