Wichtige Dokumente
356780
Millipore
Glycyrrhizin, Ammoniumsalz
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.
Synonym(e):
Glycyrrhizin, Ammoniumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H61O16 · NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
839.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
aqueous NH4OH: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChIKey
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein aus Mutterwurz isoliertes Triterpenoid-Saponin, das antivirale und Anti-Tumor-Aktivitäten aufweist. Hemmt die Replikation, Adsorption und Penetration des mit dem schweren akuten Atemwegssyndrom assoziierten Coronavirus (SARS-CV), vermutlich infolge seiner Fähigkeit, die Stickstoffmonoxid-Synthase-Aktivität hoch zu regulieren. Berichten zufolge beeinträchtigt es zudem das Wachstum von anderen Viren, einschließlich des Herpes-Virus. Stellt nachweislich bei Patienten mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) die Leberfunktion wieder her. Darüber hinaus hemmt es nachweislich 11β;-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 2 (11-HSD2).
Ein aus Mutterwurz isoliertes Triterpenoid-Saponin, das antivirale und Anti-Tumor-Aktivitäten zeigt. Hemmt die Replikation, Adsorption und Penetration des mit dem schweren akuten Atemwegssyndrom assoziierten Coronavirus (SARS-CV), vermutlich aufgrund seiner Fähigkeit, die Stickstoffmonoxid-Synthase-Aktivität hoch zu regulieren. Berichten zufolge blockiert es das Wachstum von anderen Viren, einschließlich des Herpes-Virus und trägt bei Patienten mit Hepatitis C zur Wiederherstellung der Leberfunktion bei. Darüber hinaus ist es ein bekannter Inhibitor von 11β;-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 2 (11-HSD2).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cinatl, J., et al. 2003. Lancet361, 2045.
Tanahashi, T., et al. 2002. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.80, 441.
Kondo, Y., and Takano, F. 1994. Biol. Pharm. Bull.17, 759.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable