345717-M
Gangliosid-Gemisch, Ammoniumsalz, Rindergehirn
Contains a mixture of GM1, GD1a, GD1b, GT1b, and other gangliosides.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
chloroform: methanol: water (2:1:0.1): soluble
ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Aus grauer Substanz von Rindern hergestellt. Enthält ein Gemisch aus GM1, GD1a, GD1b, GT1b und anderen Gangliosiden. Nützlich als Substrat für Sialidasen.
Hinweis: Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, in-vivo-Forschung oder andere Verfahren mit Kontakt mit Vieh verwendet werden.
Hinweis: Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, in-vivo-Forschung oder andere Verfahren mit Kontakt mit Vieh verwendet werden.
Enthält ein Gemisch aus GM1, GD1a, GD1b, GT1b und anderen Gangliosiden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Enthält ein Gemisch aus GM1, GD1a, GD1b, GT1b und anderen Gangliosiden
Enthält ein Gemisch aus GM1, GD1a, GD1b, GT1b und anderen Gangliosiden
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable