Wichtige Dokumente
342500
Sigma-Aldrich
FK-506, Streptomyces sp.
Immunosuppressant that blocks T cell proliferation in vitro by inhibiting the generation of several lymphokines, especially IL-2.
Synonym(e):
FK-506, Streptomyces sp., Tacrolimus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H69NO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
804.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H]([C@@H]([C@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\C[C@@H](C[C@@H]([C@H]4O[C@]([C@@H](C[C@@H]4OC)C)(C(=O)C1=O)O)OC)C)/C)CC=C)O)C)\C(=C\C3C[C@H]([C@@H](CC3)O)OC)\C.O
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30?,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChIKey
NWJQLQGQZSIBAF-HZXKVGIDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Immunsuppressivum, das die T-Zell-Vermehrung in vitro blockiert, indem es die Erzeugung mehrerer Lymphokine, insbesondere IL-2, hemmt. Hemmt nachweisbar die Aktivität des FK-506-Bindungsproteins und kehrt dessen Wirkung auf die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Reticulum um. Hemmt nachweisbar die Ca2+-abhängige Phosphatase 2B (Calcineurin; Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-539568&;#124;[/islink]">;539568<;/A>;) sowie Na+-K+-ATPase in Nephron-Segmenten. Hemmt zudem nachweisbar die Aldosteron-induzierte Synthese von Giα;-3-Protein.
Immunsuppressivum, das die T-Zell-Vermehrung in vitro blockiert, indem es die Erzeugung mehrerer Lymphokine, insbesondere IL-2, hemmt. Hemmt nachweisbar die Aktivität des FK-506-Bindungsproteins und kehrt dessen Wirkung auf die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Reticulum um. Hemmt nachweisbar die Ca2+-abhängige Phosphatase, Calcineurin (Katalognr. 539565) sowie Na+-K+-ATPase in Nephron-Segmenten. Hemmt zudem nachweisbar die Aldosteron-induzierte Synthese von Giα;-3-Protein.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Immunsuppressivum, das die T-Zell-Vermehrung blockiert
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Asano, K., et al. 1996. In Vivo 10, 537.
McCall, E., et al. 1996. Circ. Res. 79, 1110.
Raufman, J.P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 19877.
Rokaw, M.D., et al. 1996. Am. J. Physiol. 271, C194.
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mohamed Mahameed et al.
Nature communications, 13(1), 7350-7350 (2022-11-30)
Synthetic receptors targeted to the secretory pathway often fail to exhibit the expected activity due to post-translational modifications (PTMs) and/or improper folding. Here, we engineered synthetic receptors that reside in the cytoplasm, inside the endoplasmic reticulum (ER), or on the