264150
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonym(e):
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic, Z-DEVD-AFC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Kluck, R.M., et al. 1997. Science275, 1132.
Talanian, J., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 9677.
Chinnaiyan, A.M., et al. 1996. Curr. Biol.6, 897.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable