Merck
251635
Sigma-Aldrich
Daminozid
Synonym(e):
Daminozid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98% (NMR)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChIKey
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Dimethylamino-substituiertes Bernsteinsäuremonoamid-Salz, das neben seinem bekannten Gebrauch als Pflanzenwuchs-Regulator zudem als Inhibitor der Histon-Lysin-Demthylasen KDM2A, LSD1 (KDM7A; KIAA1718), und PHF8 (IC50 = 1,5 bzw. 2,1 und 0,55 µ;M) fungiert, jedoch nicht von KDM3A, KDM4E, KDM5C, KDM6B, oder von drei Hydroxylasen (IC50 >;100 µ;M). Die hemmende Wirkung gegen FAD-abhängiges LSD1 lässt sich wahrscheinlich auf Substrat-Konkurrenz und/oder Eisen-Chelation der aktiven Stelle zurückführen; 2-Oxoglutarat-Konkurrenz (2-OG) (Ki = 1,97 µ;M) ist vermutlich die Haupt-Wirkungsweise gegen KDM2A.
Eine Dimethylamino-substituierte Bernsteinsäuremonoamid-Verbindung, die neben ihrem bekannten Gebrauch als Pflanzenwuchs-Regulator zudem als Inhibitor der Histon-Lysin-Demthylasen KDM2A, LSD1 (KDM7A; KIAA1718) und PHF8 (IC50 = 1,5 bzw. 2,1 und 0,55 µ;M) fungiert, jedoch nicht von KDM3A, KDM4E, KDM5C, KDM6B, (IC50 >;100 µ;M) oder von drei Hydroxylasen (FIH, PHD2 und BBOX1; IC50 >;100 µ;M). Obwohl kinetische Untersuchungen auf 2-Oxoglutarat-Konkurrenz (2-OG) (Ki = 1,97 µ;M) als Haupt-Wirkungsweise gegen KDM2A hindeuten, lässt sich die hemmende Wirkung der Verbindung gegen FAD-abhängiges LSD1 wahrscheinlicher auf Substrat-Konkurrenz und/oder Eisen-Chelation der aktiven Stelle zurückführen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich &; Karzinogen / Teratogen (E)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Rose, N.R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 6639.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable