Merck
2504
Millipore
ReBlot Plus, starke Antikörper-Stripperösung, 10 x
Synonym(e):
Western blot stripping solution, blot stripping solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
Form
liquid
Verpackung
pkg of 50 mL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Re-Blot
Methode(n)
western blot: suitable
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Western Blotting ist eine häufig verwendete Methode zur Untersuchung der Proteinfunktion und -lokalisation. Normalerweise werden Proteinproben mit SDS-PAGE elektrophoretisiert und auf eine Membran wie beispielsweise Cellulosenitrat oder Nylon übertragen, wo sie mit spezifischen Antikörpern untersucht werden. Im Gegensatz zu Southern und Northern Blots, die bei nukleinsäurebasierten Technologien wiederverwendet werden können, hat sich bei Western Blots die Wiederverwendung bisher als schwierig erwiesen.
Das Strippen und Reprobing von Western Blots bietet mehrere Vorteile:
1) Konservierung von Proben, die teuer oder nur in begrenzten Mengen verfügbar sind;
2) Analyse eines bestimmten Blots mit mehreren unterschiedlichen Antikörpern, z. B. subtyp- oder isoformspezifischen Antikörpern;
3) Reanalyse anomaler Ergebnisse und Bestätigung mit dem gleichen oder einem anderen Antikörper;
4) Korrigieren von Fehlern bei Inkubation mit dem falschen Antikörper;
5) Kostenersparnis bei Reagenzien und Zeitersparnis durch Wiederverwendung desselben Blots.
Während antigen- und antikörperbasierte Immunaffinitätsmatrizen, z. B. Sepharose-Konjugate, mehrmals wiederverwendet werden können, ohne die Antigen-Antikörper-Reaktivität zu beeinträchtigen, konnten diese Methoden wegen der benötigten pH-Extreme und chaotropen Verbindungen beim Western Blotting nicht angewandt werden.
Die starke ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung von MILLIPORE enthält speziell formulierte Lösungen zur schnellen und effektiven Entfernung von Antikörpern von Western Blots ohne wesentliche Auswirkungen auf die immobilisierten Proteine.
Vorteile der starken ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung sind zum Beispiel:
· Die Antikörper-Stripperlösung enthält kein übelriechendes b-Mercaptoethanol.
· Das Antikörper-Strippen erfolgt bei Raumtemperatur. Eine Erwärmung der Blots ist nicht erforderlich.
· Blots können bei Raumtemperatur innerhalb von ca. 15 Minuten von Antikörpern entbunden werden.
· Blots können nach 25 Minuten wiederverwendet werden.
Western Blotting ist eine häufig verwendete Methode zur Untersuchung der Proteinfunktion und -lokalisation. Normalerweise werden Proteinproben mit SDS-PAGE elektrophoretisiert und auf eine Membran wie beispielsweise Cellulosenitrat oder Nylon übertragen, wo sie mit spezifischen Antikörpern untersucht werden. Im Gegensatz zu Southern und Northern Blots, die bei nukleinsäurebasierten Technologien wiederverwendet werden können, hat sich bei Western Blots die Wiederverwendung bisher als schwierig erwiesen.
Das Strippen und Reprobing von Western Blots bietet mehrere Vorteile:
1) Konservierung von Proben, die teuer oder nur in begrenzten Mengen verfügbar sind;
2) Analyse eines bestimmten Blots mit mehreren unterschiedlichen Antikörpern, z. B. subtyp- oder isoformspezifischen Antikörpern;
3) Reanalyse anomaler Ergebnisse und Bestätigung mit dem gleichen oder einem anderen Antikörper;
4) Korrigieren von Fehlern bei Inkubation mit dem falschen Antikörper;
5) Kostenersparnis bei Reagenzien und Zeitersparnis durch Wiederverwendung desselben Blots.
Während antigen- und antikörperbasierte Immunaffinitätsmatrizen, z. B. Sepharose-Konjugate, mehrmals wiederverwendet werden können, ohne die Antigen-Antikörper-Reaktivität zu beeinträchtigen, konnten diese Methoden wegen der benötigten pH-Extreme und chaotropen Verbindungen beim Western Blotting nicht angewandt werden.
Die starke ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung von MILLIPORE enthält speziell formulierte Lösungen zur schnellen und effektiven Entfernung von Antikörpern von Western Blots ohne wesentliche Auswirkungen auf die immobilisierten Proteine.
Vorteile der starken ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung sind zum Beispiel:
· Die Antikörper-Stripperlösung enthält kein übelriechendes b-Mercaptoethanol.
· Das Antikörper-Stripper erfolgt bei Raumtemperatur. Eine Erwärmung der Blots ist nicht erforderlich.
· Blots können bei Raumtemperatur innerhalb von ca. 15 Minuten von Antikörpern entbunden werden.
· Blots können nach 25 Minuten wiederverwendet werden.
Anwendung
Mit der starken ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung von MILLIPORE können Antikörper, die mit Chemilumineszenz oder radioaktivem Jod oder anderen Isotopen entwickelt wurden, wirksam von Western Blots entfernt werden. Diese Lösung wird nicht zum Strippen kolorimetrischer Substrate (TMB, DAB, 4-Chloronapthol etc.) empfohlen, da es nicht möglich ist, die sich an der Reaktionsstelle niederschlagenden Substrate wirksam zu entfernen.
Die starke ReBlot Plus Western-Blot-Antikörper-Stripperlösung sollte nur für qualitative Zwecke verwendet werden, bis durch vergleichende Blot-Analyse festgestellt wird, dass ein bestimmtes Antigen nicht quantitativ durch das Strippen beeinträchtigt wird.
Das Produkt ist nur für Forschungszwecke bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz in diagnostischen oder In-vivo-Verfahren vorgesehen.
Komponenten
Starke Antikörper-Stripperlösung (10 x) - (2 Behältnisse mit jeweils 25 mL).
Lagerung und Haltbarkeit
Die starke Antikörper-Stripperlösung sollte bei Wareneingang bei 2 bis 8 °°C gelagert werden. Das Produkt ist nach dem Wareneingang 3 bis 6 Monate lang stabil. Wenn die Antikörper-Stripperlösung bei der Lagerung kristallisiert, kann sie vor der Verwendung durch leichtes Erwärmen bei 37 °C wieder aufgelöst werden.
Hinweis: Um einen Reagenzienabbau zu verhindern, den Deckel bei Lagerung fest verschließen. Längere Luftexposition vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eva E Nagiec et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(9), 3896-3902 (2005-08-30)
The oxazolidinones are a relatively new structural class of antibacterial agents that act by inhibiting bacterial protein synthesis. The oxazolidinones inhibit mitochondrial protein synthesis, as shown by [35S]methionine incorporation into intact rat heart mitochondria. Treatment of K562 human erythroleukemia cells
Anna Dzionek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The naproxen-degrading bacterium Bacillus thuringiensis B1(2015b) was immobilised onto loofah sponge and introduced into lab-scale trickling filters. The trickling filters constructed for this study additionally contained stabilised microflora from a functioning wastewater treatment plant to assess the behavior of introduced
Fiona Robinson et al.
PloS one, 3(3), e1801-e1801 (2008-03-13)
The frequency of synonymous codon usage varies widely between organisms. Suboptimal codon content limits expression of viral, experimental or therapeutic heterologous proteins due to limiting cognate tRNAs. Codon content is therefore often adjusted to match codon bias of the host
Abu Hasan Hassimi et al.
Journal of environmental management, 260, 110046-110046 (2020-02-25)
This study was conducted to examine the production of bioflocculants using agricultural wastewater as a fermentation feedstock under different temperatures and incubation times. The mechanism of flocculation was studied to gain a detailed understanding of the flocculation activity. The highest
Céline Cudejko et al.
Blood, 118(9), 2556-2566 (2011-06-04)
The CDKN2A locus, which contains the tumor suppressor gene p16(INK4a), is associated with an increased risk of age-related inflammatory diseases, such as cardiovascular disease and type 2 diabetes, in which macrophages play a crucial role. Monocytes can polarize toward classically