208920
Calmodulin Kinase IINtide
A potent and specific inhibitor of CaMK II (IC₅₀ = 50 nM for both the total and Ca2+-independent CaMK II activity).
Synonym(e):
Calmodulin Kinase IINtide, KRPPKLGQIGRAKRVVIEDDRIDDVLK-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cam Kinase-2
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chang, B.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 10890.
Pereda, A.E., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13272.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable