Merck
208722
Sigma-Aldrich
Calpain-Inhibitor III
The Calpain Inhibitor III, also referenced under CAS 88191-84-8, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Calpain-Inhibitor III, Carbobenzoxy-valinyl-phenylalaninal, MDL 28170
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Wirksamkeit
8 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19-,20-/m0/s1
InChIKey
NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler Inhibitor von Calpain I und II (Ki = 8 nmol/l), der auch den durch Capsaicin vermittelten Zelltod in kultiviertem Spinalganglion verringert. Blockiert Berichten zufolge die durch A23187 eingeleitete Unterdrückung des Neuritenauswuchses in isolierten Pyramidenzellen des Hippocampus. Weist eine neuroprotektive Wirkung gegen glutamatinduzierte Toxizität auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calpain 1 und 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Val-Phe-CHO
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Chatterjee, S., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 2663.
Rami, A., et al. 1997. Neurosci. Res. 27, 93.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry36, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Chard, P.S., et al. 1995. Neuroscience 65, 1099.
Song, D.K., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 39, 474.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable