20-218
Ultrafiltrationsspinsäulen, 0,45-µm-Trenngrenze
Spin-Columns, each consisting of a 750μl capacity filter insert
Synonym(e):
Centrifuge filter tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Versandbedingung
ambient
Qualität
Zur Verwendung zum Klären von Zelllysaten vor der Immunpräzipitation, um ein reineres und reproduzierbareres Ergebnis sicherzustellen. Ultrafiltrationsspinsäulen sind besonders nützlich in Situationen, in denen alte oder gefrorene Lysate verwendet werden, oder wenn Zelltrümmer während der Zelllyse nicht ausreichend entfernt wurden.
Lagerung und Haltbarkeit
5 Jahre bei Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany