Wichtige Dokumente
1.93284
Supelco
di-Ammoniumhydrogenphosphat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable