1.93222
Natriumphosphat Dihydrat
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable