1871-80500
NovaSeptum® Flasche
500mL With Millex™ Air Vent
Synonym(e):
General sampling, bottle, 500 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
1.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
500 mL sample volume
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Mit der NovaSeptum® Flasche ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Gammabestrahlung mit mindestens 25 kGy gemäß ISO 11137