Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
1711-10100
Millipore
NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen
High Purity Application; 100mL
Synonym(e):
General sampling, high purity application, 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
1.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
100 mL sample volume
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Eine einzelne Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NovaSeptum® spart durch sein kompaktes Design ohne Totraum auch wertvolles Material.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Sterilitätsprüfung, Pyrogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27
Sonstige Hinweise
Bitte beziehen Sie sich auf die Erklärung zum tierischen Ursprung
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany