1.70319
Gallium-ICP-Standard
traceable to SRM from NIST Ga(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ga Certipur®
Synonym(e):
Gallium-Kalibrierstandard für ICP/AAS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
1000 mg/L Ga in 2-3% HNO3
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.014 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable