Merck
1.70313
Supelco
ICP-Standard für Cobalt
traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Co Certipur®
Synonym(e):
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.014 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Anwendung
  • Monitoring von Medizinprodukten: Es wurde eine Methode unter Verwendung von ICP-MS zur Bestimmung von Cobalt bei Patienten mit Metall-auf-Metall-Prothesen entwickelt und validiert, was die Bedeutung von Cobalt-ICP-Standards in der klinischen Überwachung und für die Patientensicherheit unterstreicht (Capiau et al., 2020).
  • Pharmazeutische Qualitätskontrolle: Cobalt-ICP-Standards sind für die Gewährleistung der Reinheit und Konformität pharmazeutischer Produkte von entscheidender Bedeutung, wie ihre Anwendung bei der Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen Industrie beweist (Knoop et al., 2020).
Sonstige Hinweise
Aus regulatorischen Gründen nicht in den USA und Kanada zugelassen
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Atomic spectroscopy uses the energy absorbed or emitted by electrons to identify and quantify the elemental composition of a sample. It includes various analytical techniques, such as AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS and XRF.
In der Atomspektroskopie wird die von Elektronen absorbierte oder emittierte Energie verwendet, um die Elementzusammensetzung einer Probe zu identifizieren und zu quantifizieren. Sie umfasst verschiedene Analysetechniken, wie z.B. AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS und XRF.