1.51236
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115720
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
Methode(n)
HPLC: suitable
Qualitätsniveau
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
Hinweis zur Analyse
Visuelle Kontrolle: entspricht