1.50824
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] Amino TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
4.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
NH2 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 45000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.7
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): ≥ 0.5