Merck
1.50269
Supelco
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR Si (5 µm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR Si mit Endcapping, 5 µm, bieten die höchste Trennungseffizienz bei der Normalphasen-Chromatografie von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht, die in organischen Lösungsmitteln löslich sind.LiChroCART 250-4 der Reihe Purospher® STAR Si, 5 µm, eine Kartuschensäule, für die ein manuCART Kartuschensäulenhalter, Artikelnummer 1.51486.0001, erforderlich ist. Der manuCART kann zur Befestigung einer Kartuschensäule mit oder ohne direkte Integration einer 4-4-mm-Vorsäule verwendet werden. Die empfohlene Vorsäule ist LiChroCART 4-4 der Reihe Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm), Artikelnummer 1.50249.0001. LiChroCART Kartuschensäulen, die mit einem manuCART Kartuschensäulenhalter fixiert sind, sind nur handfest angezogen und weisen deshalb eine maximale Druckstabilität von 250 bar auf. Die Säulenabmessungen von 250 mm Länge x 4 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die HPLC-Trennung komplexer Proben, was erhebliche Lösungsmitteleinsparungen und eine verbesserte Empfindlichkeit ermöglicht.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Für die Auftrennung von Aflatoxinen, Carotinoiden, Ölen, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden und Fettsäuren vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für eine ausgezeichnete Peak-Symmetrie
  • Hohe Trennungseffizienz
  • Reproduzierbare Ergebnisse von Lauf zu Lauf und von Charge zu Charge
  • Verwendung mit Normalphasen oder HILIC-Bedingungen (muss mit einer mobilen Phase für HILIC gespült werden)
  • Für LC-MS-Anwendungen gut geeignet
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 65 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 65000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 0,5–2,0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13