Merck
1.46711
Millipore
Polymyxin-Pyruvat-Eigelb-Mannit-Bromthymolblau Agar
ReadyPlate 90mm plate in accordance with ISO for the enumeration of Bacillus cereus in food samples
Synonym(e):
PEMB-Agar, Bacillus Cereus-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Agentur
ISO 21871
Qualitätsniveau
Form
plate (ready-to-use)
Haltbarkeit
4 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
ReadyPlate
Verpackung
pkg of (90 mm plate (100 plates per pack))
pH-Wert
7.2 ( in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Bacillus cereus
Allgemeine Beschreibung
Die stapelbaren ReadyPlate Agarplatten wurden speziell konzipiert, um die Sicherheit beim Handhaben, Transportieren und Inkubieren zu erhöhen. ReadyPlate Agarplatten weisen einen Standarddurchmesser von 90 mm auf. PEMBA ist ein hochspezifisches, selektives Medium zum Isolieren und Auszählen von B. cereus aus Nahrungsmitteln. Polymyxin und eine bedeutende Nährstoffkonzentration sorgen für die hohe Selektivität dieses Mediums. Es fördert selbst das Wachstum von in geringen Mengen vorliegenden B. cereus-Zellen und -Sporen aus Nahrungsmitteln mit hoher mikrobieller Belastung. Der geringe Pepton-Gehalt im Medium fördert die Sporenbildung und Natriumpyruvat reduziert die Koloniengröße der Organismen. Die starke Trübungsreaktion der Lecithinase wurde anhand einer Eigelb-Emulsion nachgewiesen. Bromthymolblau wirkt als pH-Indikator zum Nachweis der Mannit-Fermentation. Durch die Zugabe von Polymyxin-B-sulfat weist dieses Medium eine hohe Selektivität für die Isolierung von B. cereus auf. Cycloheximid hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen.
Anwendung
PEMBA ist ein hochspezifisches, selektives Medium zum Isolieren und Auszählen von B. cereus in Nahrungsmittelproben.
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1