Wichtige Dokumente
1.46413
Millipore
Malachitgrün-Bouillon
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106226
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
industrial qc
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Selektive Anreicherung von Pseudomonas aeruginosa
Verpackung: 50 ml in einer 275-ml-Weithalsflasche (6 Flaschen pro Packung)
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable