1.46081
Sabouraud-Dextrose-Agar
Tween®, Lecithin, lid, ICR: non-lockable, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 120 plates, suitable for air monitoring
Synonym(e):
ICR plate, SDA, SDA with neutralizers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
lid ICR: non-lockable
ready-to-use
Zusammensetzung
Lecithin
Tween®
Verpackung
triple packed of 120 plates
Plattendurchm.
90 mm
pH-Wert
5.6 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable