Merck
1.46049
Millipore
HEIMPLATE R2A-Agar chromogen – LI
ready-to-use, 90 mm settle plates, suitable for microbiology
Synonym(e):
2A-Agar nach Reasoner, chromogen, für lange Inkubationszeiten
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 20 units
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2 ( in H2O)
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
heterotrophic bacteria
Allgemeine Beschreibung
R2A-Agar (2A-Agar nach Reasoner) wurde zur Förderung des Wachstums von aeroben, heterotrophen Mikroorganismen konzipiert, die an Umgebungen mit geringen Nährstoffkonzentrationen wie z. B. Wasser angepasst sind. Die geringe Nährstoffkonzentration im Agar ermöglicht das Wachstum von aeroben, heterotrophen Mikroorganismen, die an einen niedrigen Nährstoffgehalt angepasst sind. Die gramnegativen und grampositiven Bakterien sowie verschiedene Hefekolonien erscheinen aufgrund des chromogenen Mittels rot. Dies erleichtert die Auswertung der Platten. Schimmelpilze werden von dem chromogenen Mittel jedoch nicht beeinflusst.
Anwendung
R2A-Agar LI 90-mm-Sedimentationsplatten, chromogen, wurden für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Wasser für Injektionszwecke in Großpackungen und in hochgereinigtem Wasser und gereinigtem Wasser in Großpackungen entwickelt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1