Wichtige Dokumente
1.46006
Millipore
FREY-Agar
suitable for microbiology, For avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Synonym(e):
Mykoplasmen-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.75
Agentur
EP 2.6.7
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH-Wert
7.8 ( in H2O)
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
FREY-Agar wird mit Schweineserum ergänzt, um assimilierbares Cholesterin und Fettsäuren bereitzustellen, und NAD ermöglicht das Wachstum von M. synoviae. Phenolrot im Medium verändert die Farbe des Mediums in Gelb oder Violett, was auf das Wachstum von Mykoplasmen hinweist. Außerdem hemmt Penicillin das Wachstum der begleitenden Bakterienflora.
Anwendung
FREY-Agar wird für den Nachweis von aviären Mykoplasmen in pharmazeutischen Produkten, insbesondere in Bulk-Impfstoffen, Zellbanken und Viruskulturen, empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertig und praktisch, da keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich sind
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.