Wichtige Dokumente
14-576
Sigma-Aldrich
Histon H2A.X-Protein, human, rekombinant, 100 µg
Recombinant human Histone H2A.X for use as a substrate in in vitro enzymatic reactions, such as phosphorylation at Ser139 by Rsk1 or MSK1.
Synonym(e):
H2AX, Histone H2AX
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw ~15 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: in E. coli erzeugt
Rekombinantes humanes Histon H2A.X
Anwendung
Zur Verwendung als Substrat für In-vitro-Enzymreaktionen wie Phosphorylierung an Ser139 durch Rsk1 oder MSK1.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Histon H2A.X beurteilt
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable