1.44228
Hycon®-Agarstreifen TCI-y
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Luftkeimindikatoren, TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss, Agar-Streifen
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA
Sterilität
γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Zusammensetzung
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
Verpackung
double packed of 40 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
WGK
WGK 2