Wichtige Dokumente
1.44196
Millipore
Rotor
for use with RCS® High Flow Touch
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NA.74
Materialien
anodized aluminum
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Der Rotor ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS®-Luftkeimsammler. Der tragbare RCS®-Luftkeimsammler dient der schnellen und einfachen Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen. Der Luftkeimsammler basiert auf dem Prinzip der Impaktion durch Zentrifugalkraft. Der Rotor besteht aus autoklavierbarem anodisiertem Aluminium und dient der Beschleunigung der einströmenden Luft. Jede Kombination von RCS®-Luftkeimsammler und Rotor muss getrennt kalibriert werden.
Anwendung
Der Rotor ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS®-Luftkeimsammler, der zur Beschleunigung der einströmenden Luft verwendet wird. Diese Luftkeimsammler werden zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft in der Pharma-, Medizin- und Nahrungsmittelbanche eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany