1.44016
Oberflächenkeimindikatoren SDX-y
Sabouraud Dextrose Agar, Polysorbate 80, Phosphatidycholine, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
SDX, SDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Zusammensetzung
Phosphatidycholine
Polysorbate 80
Verpackung
double packed of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
6.9 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
WGK
WGK 2