Merck
1.37112
SAFC
Poloxamer 188
EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Polyethylenglycol, propoxyliert
About This Item
Lineare Formel:
(C3H6O · C2H4O)x
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Methode(n)
API processing | nano-milling: suitable
pH-Wert
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
52 °C
Übergangstemp.
flash point 260 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 70 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Poloxamer 188 wird als Tensid in verschiedenen Flüssigformulierungen eingesetzt und dient zum Beispiel als Emulgator, Solubilisierungs- und Benetzungsmittel.
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Poloxamer 188 Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable