Wichtige Dokumente
1.19813
Supelco
Sulfat-Standardlösung
traceable to SRM from NIST Na₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l SO₄ Certipur®
Synonym(e):
Sulfatstandard für wässrige Matrizen, gebrauchsfertig
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Dichte
0.998 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (SO₄²⁻): 990–1010 mg/l
Bestimmungsverfahren: Titration mit Blei(II)-Perchlorat-Lösung.
(rückführbar auf NIST-SRM 682)
Genauigkeit des Verfahrens: ± 2 mg/l
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg