1.19157
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST™
Synonym(e):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A Precision and Linearity
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
Methode(n)
HPLC: suitable
Kompatibilität
for use with LICHROTEST™
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
100 mg/l Methylparaben: entspricht
150 mg/l Methylparaben: entspricht
200 mg/l Methylparaben: entspricht
Linearität (> 0.9999): entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2