Merck
1.18303
Supelco
Butan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
for ion pair chromatography LiChropur
Synonym(e):
Butan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-201-1
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
Durchlässigkeit
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH-Wert
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>310 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Butan-1-Sulfonsäure-Natriumsalz wird häufig als ionenpaarbildendes Reagenz in der Ionenpaarchromatografie (IPC) verwendet.
Anwendung
Butan-1-Sulfonsäure-Natriumsalz eignet sich als:Ionenpaarbildende Substanz bei der Bestimmung von biogenen Aminen (BA):
  • Für Tomaten mittels Ionenpaarchromatografie in Verbindung miteinem potentiometrischen Detektor.
  • Füralkoholische Getränke mittels HPLC in Verbindung mit einem potentiometrischen Detektor bei derLebensmittelqualitätskontrolle.
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable