1.17091
Easy clean Basis
stainless steel base
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel base
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
installed
Verpackung
pkg of 1 kit
dilution
(vertical air flow)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100® Iso
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Das leicht zu reinigende MAS-100 ISO NT® Unterteil für den Probenahmekopf ist ein zusätzliches Zubehör speziell zum Einsatz mit MAS-100 ISO NT® und MAS-100 ISO MH®. Es ist mit perforierten Deckeln aus Edelstahl kompatibel. Die MAS-100-Iso-Produktfamilie wurde speziell zur Überwachung und Messung mikrobiologischer Verunreinigungen an festen Probenahmestellen in Reinräumen, RABS und Isolatoren entwickelt. Der Probenahmekopf ist aus Edelstahl mit Tri-Clamps gefertigt und kann durch Gasdekontamination sterilisiert oder mit einem Tuch abgewischt werden. Die passive Petrischalenstütze ist nur zur horizontalen Anbringung vorgesehen. Zur Verbindung der Schläuche mit dem Probenahmekopfunterteil und dem Gerät wird ein Tri-Clamp mit einem Innendurchmesser von 21,7 mm und einem Außendurchmesser von 50,5 mm verwendet. Die Siebdichtung aus Silikon dient zum Abdichten der Tri-Clamp-Verbindungen der Geräte der MAS-100-Iso-Produktfamilie und schützt das Gerät vor Verunreinigung mit größeren Partikeln.
Anwendung
Das leicht zu reinigende MAS-100 ISO NT® Unterteil für den Probenahmekopf (Edelstahl) mit Tri-Clamp und Siebdichtung wird zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft mit Luftkeimsammlern für Isolatoren, RABS und hochwertigen Reinräumen der MAS-100-Iso-Produktfamilie verwendet. Geräte zur Luftkeimsammlung werden sehr häufig in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG