Wichtige Dokumente
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Qualitätsniveau
Form
beads
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
Carboxymethyl
Partikelgröße
300-1180 μm
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: feuchte, weiße Kügelchen
Totale Kapazität: ≥ 1.5 mol/l
Korngröße (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable