Merck
1.15111
Millipore
Kieselgel 60 (0,015–0,040 mm)
for column chromatography
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
231-545-4
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Beschreibung
for column chromatography
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
15-40 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑1430 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix, ideal für einfache Adsorptionsprozesse und Normalphasen-Chromatographie
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kieselgel 60 (0,063–0,100 mm) bietet folgende Vorteile:
  • Hohe Adsorptionsfähigkeit
  • Hohe chemische Inertheit und Ungiftigkeit.
  • Feuchtigkeitsempfindliche Schutzsubstanzen für Transport oder, um wasserfreie Lösungsmittel trocken zu halten.
Verpackung
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 % Suspension): 6,5–7,5
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust: ≤ 9,0 %
Partikelgröße (Malvern) (d10): 11,0–17,0 µm
Partikelgröße (Malvern) (d50): 20,0–26,0 µm
Partikelgröße (Malvern) (d90): 34,0–40,0 µm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable