Merck
1.13901
Millipore
LiChroprep® RP-18 (15-25 µm)
for liquid chromatography
Synonym(e):
LiChroprep® RP-18
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
15-40 μm
Porengröße
10 nm mean pore size
Schüttdichte
400 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix mit enger, gut definierter Verteilung der Partikelgrößen, was eine hohe Trennleistung, Durchlässigkeit und gute Reproduzierbarkeit ermöglicht
Leistungsmerkmale und Vorteile
LiChroprep® RP-18 (25–40 µm) bietet folgende Vorteile:
  • Reproduzierbare, homogene, unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix
  • Enge, gut definierte Verteilung der Partikelgrößen für hohe Leistung und hohe Permeabilität
  • Große Chargengrößen bis zu 200 kg in der Modifikation
Verpackung
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
Kohlenstoffgehalt: ≥ 15,0 %
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 7000
Acetophenon/Zimtsäure: 1,1 - 1,3
Acetophenon/Phenol: 1,8 - 2,2
1-Naphthol/Phenol: 3,9 - 4,4
k′-Wert (Toluol): 17,0 - 22,0
Korngröße (d10): 12 - 15 µm
Korngröße (d50): 20 - 24 µm
Korngröße (d90): 33 - 38 µm
Rechtliche Hinweise
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable