Merck
1.13720
Sigma-Aldrich
Dichlormethan-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Dichlormethan-D2, Methylenchlorid-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CCl2D2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
216-776-0
NACRES:
NA.22
bp:
39 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
450 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
450 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
605 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
13-22 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-97 °C
Dichte
1.36 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(Cl)([2H])[2H]
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv-Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt gemäß Karl Fischer und gemäß NMR spezifiziert.
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,8 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,01 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable