Merck
1.13713
Supelco
1,2-Dichlorethan
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
Beilstein:
605264
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-458-1
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
775 °F
Wirksamkeit
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
15.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
270 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Spezifikationen
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Luft
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2.0 mg/l
Wasser: ≤ 0.02 %
Acidität: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 245 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 270 nm): ≥ 99 %
Filtriert durch 0.2 µm Filter
Evaporation Number: 4.1
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup