Merck
1.12298
Supelco
Triton X-100
for gas chromatography
Synonym(e):
Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
About This Item
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
Beilstein:
2315025
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Aggregatnummer
100-155
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
pH-Wert
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Regression analysis for the determination of microplastics in sediments using differential scanning calorimetry: Diese Studie nutzte Meersand als Matrix, um das Vorhandensein von Mikroplastik in Sedimentproben mittels dynamischer Differenzkalorimetrie zu untersuchen (Schirrmeister et al., 2024) (Schirrmeister et al., 2024).
  • Combination of Sea Sand Disruption Method and Ion-Pair Solid-Phase Extraction for Effective Isolation and Purification of Chlorogenic Acid from Plants Prior to the HPLC Determination: Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde eine neuartige Methode entwickelt, bei der Aufschluss von Meersand und Ionenpaar-Festphasenextraktion kombiniert wurden, um die Isolierung und Reinigung von Chlorogensäure aus Pflanzenmatrizen zu verbessern (Wianowska, 2022) (Wianowska, 2022).
  • Vortex-assisted matrix solid-phase dispersion: An eco-friendly alternative for the determination of halogens in edible seaweed: Meersand wurde in der wirbelunterstützten Matrix-Festphasendispersion eingesetzt und stellt eine umweltfreundliche Technik zur Analyse von Halogenen in Algen dar (de Melo Malinowski et al., 2022) (de Melo Malinowski et al., 2022).
  • Matrix solid phase dispersion-assisted BCR sequential extraction method for metal partitioning in surface estuarine sediments: In dieser Studie wurde Meersand in einer Matrix-Festphasendispersion verwendet, um die Extraktions- und Verteilungsanalyse von Metallen in Flussmündungssedimenten zu verbessern (Martínez-Fernández et al., 2011) (Martínez-Fernández et al., 2011).
Biochem./physiol. Wirkung
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
McReynolds-Konstante (Benzol): 190 – 250
McReynolds-Konstante (Butanol): 370 – 420
McReynolds-Konstante (Nitropropan): 365 – 405
Temperaturstabilität: Gewichtsverlust zwischen 270 und 290 °C (Thermogravimetrie): ≤ 2 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,2
Rechtliche Hinweise
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup