Merck
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
Synonym(e):
Germanium(IV) oxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
GeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-180-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
1115 °C
Löslichkeit
4.5 g/L
Dichte
4.23 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
1430 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChIKey
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable