1.12156
Europium(III) oxide
99+
Synonym(e):
Europium(III) oxide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Eu2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
2291 °C
Dichte
7.42 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Eu+3].[Eu+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
InChIKey
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf geglühte Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Identität (ICP-OES): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable