Merck
1.12067
Sigma-Aldrich
Lead
fine powder 99+
Synonym(e):
Lead
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
EG-Index-Nummer:
231-100-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
1740 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
327 °C
Dichte
11.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementanalyse): entspricht
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Korngröße (< 100 µm): ≥ 99 %
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable