Merck
1.11615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for biochemistry
Synonym(e):
5-Ethyl-3,8-diamino-6-phenyl-phenanthridiniumbromid, Homidiniumbromid, EtBr, Ethidium
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105322
EG-Index-Nummer:
214-984-6
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
261-264 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
40 g/L
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
340 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChIKey
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für biochemische Zwecke
Anwendung
Ethidium bromide for biochemistry. CAS 1239-45-8, pH 4.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz)≥ 98 %Identität (UV/VIS-Spektrum)entsprichtAbsorptionsmaximum λmax. (Methanol)524 - 527 nmSpez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.05 g/l;Methanol; berechnet auf getrocknete Substanz)155 - 170DC-PrüfungentsprichtTrocknungsverlust (130 °C, 4 h)≤ 8 %
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable