1.11360
Sodium hydroxide solution
min. 45%, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Produktbezeichnung
Natronlauge mind. 45 %, for analysis EMSURE®
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Konzentration
45.0-50.0% NaOH
Verunreinigungen
≤0.00001% Hg (Mercury)
≤0.0002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.006% Chloride (Cl)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH-Wert
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
Dichte
1.48 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,006 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable