Wichtige Dokumente
1.10092
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Nitrate Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
nitrate
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Messbereich
10-500 mg/L (NO3-)
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Nitrat-Test kann für die Überwachung von Trinkwasser, Prozess- und Abwasser sowie von Aquariumwasser verwendet werden, wo Grenzen schnell überschritten werden können. Außerdem kann der Test für die Nitratbestimmung in Lebensmitteln, wie z. B. Kartoffeln, eingesetzt werden.
Method: colorimetric with test strips (individually sealed ) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2